4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC99133-250MG PC99133-1G PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA 1310 DKK
APOSPC99133-250MG APOSPC99133-1G APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
MDL Number: MFCD22052785
CAS-nummer: 194804-96-1