3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400325-250MG OR400325-1G OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA 985 DKK
APOSOR400325-250MG APOSOR400325-1G APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂Cl
MDL Number: MFCD09261035
CAS-nummer: 762292-63-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II