5-Chlor-2-Fluor-3-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-fluoro-3-picoline
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 262 DKK
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chlor-2-Fluor-3-methylpyridin 98%
5-Chlor-2-Fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095094
CAS-nummer: 375368-84-6