4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 676 DKK
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₉IO
Smeltepunkt: 196 - 202 °C
MDL Number: MFCD02258843
CAS-nummer: 29558-78-9