2-Phenyl-1,4-diazacyclohexan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26502.06 H26502.14
H26502.06EA 1400 DKK
H26502.06 H26502.14
2-Phenyl-1,4-diazacyclohexan 96%
(±)-2-Phenylpiperazine
Purity: 96% CAS No.: 5271-26-1 Molecular Formula: C10H14N2 Formula Weight: 162.24 Melting Point: 83-87° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD01871362
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molekylvægt: 162.23 g/mol
Smeltepunkt: 83…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871362
CAS-nummer: 5271-26-1
EINECS: None
ADR: 8 III