3-Chlor-α-methylbenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L04783.06 L04783.14
L04783.06EA 556 DKK
L04783.06 L04783.14
3-Chlor-α-methylbenzylalkohol ≥97%
3-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 6939-95-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 83-85°/1.5mm Beilstein Reference: 2042021 MDL No.: MFCD00021864
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 83…85 °C (1,5 mmHg)
Massefylde: 1,173
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021864
CAS-nummer: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9