(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13349.14 A13349.06 A13349.03
A13349.14EA 9860 DKK
A13349.14 A13349.06 A13349.03
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsyre ≥98%
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsyre
Purity: 98% CAS No.: 2394-20-9 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 133-134° dec. MDL No.: MFCD00004235
Formel: C₉H₁₀O₅
Kogepunkt: 421 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 133…134 °C (dec.)
Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004235
CAS-nummer: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070