(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 714 DKK
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsyre 99%
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsyre
Formel: C₉H₁₀O₅
Kogepunkt: 421 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…134 °C (dec.)
Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004235
CAS-nummer: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %