Lecithin fra æggeblomme
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27608.01 27608.02 27608.03
SERA27608.01EA 313.49 DKK
SERA27608.01 SERA27608.02 SERA27608.03
Lecithin fra æggeblomme
Lecithin fra æggeblomme
MDL Number: MFCD00131449
CAS-nummer: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2