Lecithin fra æggeblomme
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0893.0100 A0893.0500
A0893.0100EA 1820 DKK
A0893.0100 A0893.0500
Lecithin fra æggeblomme
Lecithin fra æggeblomme
MDL Number: MFCD00131449
CAS-nummer: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2