Gibberellinsyre zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
MQ200
8.14464.0001
8.14464.0005
8.14464.8500
8.14464.0001EA
376
DKK
8.14464.0001
8.14464.0005
8.14464.8500
Gibberellinsyre zS, Sigma-Aldrich®
Gibberellinsyre
Formel:
C₁₉H₂₂O₆ Molekylvægt: 346.38 g/mol Smeltepunkt: 234 Massefylde: 1.386 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00079329 CAS-nummer: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Merck Index: 13,04430 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 233 - 235 °C |
Molar Mass | 346.37 g/mol |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |