Saponin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34655.01 34655.02
SERA34655.01EA 276.17 DKK
SERA34655.01 SERA34655.02
Saponin
Saponin
Massefylde: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081981
CAS-nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6