Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% til molekylærbiologi
Leverandør: AAT Bioquest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
616 615
AATB616EA 11050 DKK
AATB616 AATB615
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% til molekylærbiologi
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00051474
CAS-nummer: 100900-07-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e07330012b19671c95d43eb3b22c178a2a75f44&vid=c3d56bdb9772fa36efe073bdb8e253763bfa7e21&prid=web&clid=SAPDAM