6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE) ≥95%
Leverandør: AAT BIOQUEST
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
116 117 118
AATB116EA 1140 DKK
AATB116 AATB117 AATB118
6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE) ≥95%
6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE)
6-FAM, SE is the amine-reactive succinimidyl ester of single isomer 6-FAM acid.
Formel: C₂₅H₁₅NO₉
MDL Number: MFCD00077323
CAS-nummer: 92557-81-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=075c29e63190b5c01b15c0d616d98ecf6fe5cdf9&vid=dc1eacf64c004320f7c83449b710c3e253a1873e&prid=web&clid=SAPDAM