5-Carboxyfluorescein ≥95%
Leverandør: AAT BIOQUEST
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
103 105 104
AATB103EA 896 DKK
AATB103 AATB105 AATB104
5-Carboxyfluorescein ≥95%
5-Carboxyfluorescein
5-FAM is the purified single isomer of carboxyfluorescein.
Formel: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
MDL Number: MFCD00036874
CAS-nummer: 76823-03-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cc80d5d97dac535b6103784dd6eed3b35f78805&vid=2db347ed8b66317c345cd473e54fe38375ec62f4&prid=web&clid=SAPDAM