Eddikesyre-D1 (98% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethanoic acid-D1
166200500 166202500
ACRO166200500EA 798 DKK
ACRO166200500 ACRO166202500
Eddikesyre-D1 (98% D) for NMR spectroscopy
Eddikesyre-D1
Formel: C₂H₃DO₂
Kogepunkt: 116…117 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 15…16 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051050
CAS-nummer: 758-12-3
EINECS: 212-059-1
UN nummer: 2789
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %