Nikkel ≥99.9% (metals basis), powder APS 2.2-3.0 µm (max. 0.1% C)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10255.09 10255.22 10255.36 10255.A3
10255.09EA 511 DKK
10255.09 10255.22 10255.36 10255.A3
Nikkel ≥99.9% (metals basis), powder APS 2.2-3.0 µm (max. 0.1% C)
Nikkel
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: S.A. ≈0.68m2/g, Apparent density 0.5-0.65g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molekylvægt: 58.69 g/mol
Kogepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582