Recombinant Proteinase K
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A7932.0500
A7932.0100PE
A7932.0500EA
4570
DKK
A7932.0500
A7932.0100PE
Recombinant Proteinase K
Enzymer
GHS symbols: GHS07; GHS08
GHS signal word: Danger
EINECS: 254-457-8