1,3-Propandiol 99,7, GPR RECTAPUR® zS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
87134.290EA 1020 DKK
87134.290 87134.360
1,3-Propandiol 99,7, GPR RECTAPUR® zS
1,3-Propanediol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 214
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002949
CAS-nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 15 APHA
Water Max. 0.05 %