6-Carboxyfluorescein ≥95%
Leverandør: AAT BIOQUEST
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
106 107 108
AATB106EA 896 DKK
AATB106 AATB107 AATB108
6-Carboxyfluorescein ≥95%
6-Carboxyfluorescein
6-FAM is the other purified isomer of 5(6)-carboxyfluorescein.
Formel: C₂₁H₁₂O₇
MDL Number: MFCD00036873
CAS-nummer: 3301-79-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd80d3ff1bb5b71ce65a794dee606f3900284a92&vid=3ab92665e6217afe078170a638027f190dd477bb&prid=web&clid=SAPDAM