(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol 150-400 ppm
87132.290EA 984 DKK
87132.290 87132.320 87132.460 87132.550
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –12 °C (closed cup)
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colourless liquid
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Water Max. 0.03 %