(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(4-chlorophenyl)propanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR80059 OR80059-100MG OR80059-1G
APOSOR80059EA 3590 DKK
APOSOR80059 APOSOR80059-100MG APOSOR80059-1G
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(4-chlorophenyl)propanoic acid 95%
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈ClNO₄
MDL Number: MFCD16394572
CAS-nummer: 1001180-04-6