Ultrarene vandsystemer, arium® basic
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 41880 DKK
171-0392 171-0393
Ultrarene vandsystemer, arium® basic
Vandrensningssystemer Rene og ultrarene vandsystemer
arium® basic systemet leverer ASTM type 1 ultrarent vand og bruges til både kritiske opgaver og rutineanalyser. arium® basic er strømlinet, så det kun omfatter de nødvendigste funktioner til fremstilling af ultrarent vand af høj kvalitet, og er et rentabelt alternativ til den kritiske bruger, som også er meget brugervenligt.
  • Kompakt design, fleksibilitet og nem vedligeholdelse
  • Nyskabende brugergrænseflade i glas med berøringsfunktion
  • Tidsindstillet dispensering
  • Ledningsevnemåling af fremstillet vand
  • Service- og alarmfunktionerne understøttes af grafiske
More Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Model arium® DI-B, grundlæggende arium® DI-T, basic
Environmentally Preferable
Flowhastighed op til 2 (ved et tryk på 2 bar uden et slutfilter) op til 2 (ved et tryk på 2 bar uden et slutfilter)
Max. operating pressure 6,9 bar 6,9 bar
Resistivity at +25 °C 18,2 MΩ.cm 18,2 MΩ.cm
Bakterier <1 CFU/1000 ml <1 CFU/1000 ml
B×D×H 350×451×492 mm 350×451×492 mm