Magnetomrørere, MIXdrive-serien
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 2130 DKK
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Magnetomrørere, MIXdrive-serien
Omrørere Magnetomrørere
Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er vand-, bakterie- og støvtæt. Driftstemperaturer for basic-versionen er op til 50 °C, for HT-versionen er de op til 95 °C nedsænket i vandbade, og op til 200 °C i ovne. Integreret M4-gevind i bundpladen af rustfrit stål (kun MIXdrive 1 XS).
  • Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
  • Ryk-fri blanding
  • Kan nedsænkes i vand- og oliebade
  • Egnet til brug i CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68
ekstern styreenhed (med EU-, UK- eller CH-stik skal bestilles separat):
SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven
QuickSet til indstilling af starthastighed og maksimal hastighed
Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
Digitalt display til hastighedsindstillinge
MIXcontrol 20. Speed range: 100 to 1600 min-1:
Styreenhed i rustfrit stål til tilslutning af 1 MIXdrive-omrører, kun MIXdrive 1 eller 1 HT. Effektindstilling i 4 trin.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 to 1200 min-1:
Styreenhed i støbt plast til tilslutning af 1 MIXdrive-omrører. Uden QuickSet, hukommelsesfunktion og display.
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20