Centrifugekoncentratorer, Vivacon® 500
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VN01H21 VN01H02 VN01H22 VN01H31 VN01H32 VN01H41 VN01H42 VN01H91 VN01H01 VN01H92 VN01H82
518-0002EA 1370 DKK
518-0002 518-0001 518-0003 518-0004 518-0005 518-0006 518-0007 518-0008 518-0000 518-0009 518-0056
Centrifugekoncentratorer, Vivacon® 500
Filtre Centrifugefiltre
Til prøver på op til 500 µl; Membran: regenereret cellulose, Hydrosart®. Vivacon® 500 centrifugekoncentratorer er designet til DNA- og proteinkoncentration samt protein fraktionering. De er designet med vandret membran, som nogle brugere foretrækker på grund af overensstemmelse med tidligere anvendte procedurer og reproducerbarheden.
  • Optimal ydelse med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver
  • Materialer med lav binding; Høj genindvinding selv fra fortyndede prøver
  • Mulighed for gencentrifugering; fuldstændig og meget reproducerbat udbytte
  • Volumengraduering og molekylevægt-cutoff trykt på hver enkelt enhed
* Startpakke.