Centrifugekoncentratorer, Vivacon® 2
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VN02H02 VN02H22 VN02H32 VN02H42 VN02H92
518-0013EA 6020 DKK
518-0013 518-0015 518-0017 518-0019 518-0021
Centrifugekoncentratorer, Vivacon® 2
Filtre Centrifugefiltre
Til prøver på op til 2 ml. Membran: regenereret cellulose, Hydrosart®. Vivacon® 2 centrifugekoncentratorer er designet til brug i forbindelse med DNA-koncentration, bufferudveksling og fjernelse af primer. De er designet med vandret membran, som nogle brugere foretrækker på grund af overensstemmelse med tidligere anvendte procedurer og reproducerbarheden.
  • Optimal ydelse med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver
  • Materialer med lav binding: Høj genindvinding selv fra fortyndede prøver
  • Mulighed for gencentrifugering: fuldstændig og meget