AlphaTec® 38-001 Butylhandsker
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38-001PP/7 38-001PP/8 38-001PP/10 38-001PP/11 38-001PP/9
ANSE38-001PP/7EA 623 DKK
ANSE38-001PP/7 ANSE38-001PP/8 ANSE38-001PP/10 ANSE38-001PP/11 ANSE38-001PP/9
AlphaTec® 38-001 Butylhandsker
Handsker
AlphaTec® 38-001 Series Butyl-handsker giver et højt niveau af komfort og kemisk beskyttelse og giver overlegen beskyttelse mod meget aggressive kemikalier.
  • Udvidet underarmsbeskyttelse
  • Fremragende tørt og vådt greb øger fingerfærdigheden og reducerer håndtræthed
  • Bred manchet gør det muligt at tage beskyttelsestøjet på
AlphaTec® 38-001 Series Butylhandsker giver overlegen beskyttelse mod meget aggressive kemikalier, herunder aldehyder, ketoner, estere og koncentrerede mineralsyrer. Disse industrielle handsker er designet til komfort og har en unik butylformulering for at lette en blød fornemmelse, beskytte hænderne, samtidig med at de letter i- og aftagning. Tilbyder øget fleksibilitet, den ultrabløde butylformulering maksimerer fleksibilitet og fingerfærdighed. Handskerne har også et hævet diamantmønster, der forbedrer grebet og sikrer sikrere håndtering.
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421