Magnetomrørere med varmeplade med flere positioner
Leverandør: 2MAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
66306 66306_CH 66306_UK 66315_UK 66315 66315_CH
442-1110EA 60810 DKK
442-1110 442-1111 442-1131 442-0948 442-0946 442-0947
Magnetomrørere med varmeplade med flere positioner
Omrørere Magnetomrørere med varme og flere positioner
Varmeplader med omrøring har 6 eller 15 effektive omrøringspositioner. Enhederne har et tydeligt digitalt display til visning af omrørerens hastighed, omrøringseffekten og det integrerede varmelegemes temperatur. SoftStart-proceduren garanterer pålidelig centrering og sikker acceleration af omrørerstaven. Varmepladen er fremstillet i aluminiumslegering, som er PTFE-belagt for at give kemisk resistens og nem rengøring.
  • Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
  • 10-trins effektindstilling af omrøreren
  • 100% synkroniseret, ryk-fri omrøring
  • Uafhængig over-temperaturbeskyttelse indvendigt i varmepladen
Leveringsinformation: leveres med 2mag heatMIXcontrol styreenhed med EU-, UK- eller CH-stik og justerbar over-temperaturbegrænser til ekstra beskyttelse af varmestyringen.