Protein og peptidmolekylevægtmarkører
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
17-0445-01 17-0446-01
17-0445-01EA 3015 DKK
17-0445-01 17-0446-01
Protein og peptidmolekylevægtmarkører
Elektroforese reagenser Molekylærvægt markører
Til præcisionsbestemmelse af ukarakteriserede proteinprøvers molekylevægt ved sammenligning med omhyggeligt valgte standarder.
  • Klare og afgrænsede bånd til nem måling af migrationsafstande
  • Båndene kan visualiseres vha. farver, fx Deep Purple™ Total Protein Stain, Coomassie™ Brilliant Blue eller sølvfarve
Bestillingsoplysninger: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.