Western Blotting kombinationspakninger, Amersham ECL Plex™
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RPN999 RPN998
RPN999EA 2265 DKK
RPN999 RPN998
Western Blotting kombinationspakninger, Amersham ECL Plex™
Elektroforese reagenser Western Blotting-reagenser
Amersham ECL Plex™ Western Blotting kombinationspakker tilbyder et komplet system til fluorescerende Western blotting med forbedret formulering af Cy3-konjugater for en lavere baggrund.
Leveringsinformation: Hver pakke indeholder tilstrækkelige reagenser til mindst 1000 cm² membran: ECL Plex™ ged-α-mus IgG-Cy3, 150 µg; ECL Plex™ ged-α-kanin IgG-Cy5, 150 µg; ECL Plex™ fluorescerende Rainbow™-markører, 120 µl; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 ark eller Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 ark.