Molekylvægtmarkører, Amersham ECL™ Plex™ fluorescerende Rainbow™-markører
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RPN851E RPN850E
RPN851EEA 2617 DKK
RPN851E RPN850E
Molekylvægtmarkører, Amersham ECL™ Plex™ fluorescerende Rainbow™-markører
Elektroforese reagenser Molekylærvægt markører
Amersham ECL™ Plex™ fluorescente Rainbow™-markører er proteinmolekylvægtmarkører optimeret til brug med ECL™ Plex™ Western blotting detektionssystem. De er udviklet til at give synlige markørbånd på geler og membraner såvel som fluorescerende billeder vha. Cy3- og Cy5-kanaler.
  • Bredt farvespektrum for lettere identifikation af bånd
  • Skarpere, mere intense bånd på geler og blot
  • Loadklare formuleringer