Kaliumkarbonat, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potash
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 164 DKK
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Kaliumkarbonat, anhydrous 99%
Kaliumkarbonat
Formel: K₂CO₃
Molekylvægt: 138.21 g/mol
Smeltepunkt: 891 °C
Massefylde: 2.43 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011382
CAS-nummer: 584-08-7
Merck Index: 13,07702