AlphaTec® 58-005 Kemikaliebestandige handsker
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
58-005/10 58-005/11 58-005/12 58-005/7 58-005/8 58-005/9
ANSE58-005/10EA 604 DKK
ANSE58-005/10 ANSE58-005/11 ANSE58-005/12 ANSE58-005/7 ANSE58-005/8 ANSE58-005/9
AlphaTec® 58-005 Kemikaliebestandige handsker
Handsker
Middelvægtige kemikalieresistente handsker med fremragende greb, fingerfærdighed og komfort. Silikone fri.
  • Nylon liner integration: Forbedret fingerfærdighed og taktilitet
  • Ansell GRIP™-teknologi: Sikker håndtering under tørre og våde forhold
  • Foldet manchetrende: For øget sikkerhed og komfortniveauer
Forhøjet komfort: AlphaTec® 58-005 kemikalieresistente handsker integrerer en nylonforing i nitril- og neoprenskallen for bedre fingerfærdighed og taktilitet. Forbedret greb: Disse sikkerhedshandsker er udstyret med Ansell GRIP™-teknologi, der forbedrer fingerfærdighed og greb til sikker håndtering af tørre, våde eller olieagtige dele, samt reducerer håndtræthed.
Forhøjet beskyttelse: AlphaTec® 58-005 håndbeskyttelseshandsker tilbyder en foldbar manchetrende, som forhindrer kemikalier i at løbe ned ad armen, hvilket giver ekstra personlig beskyttelse. Avancerede egenskaber: AlphaTec® 58-005 kemikaliebeskyttelseshandsker er lavet af en unik nitril- og neoprenblanding, hvilket sikrer forbedret kemisk gennemtrængning og nedbrydningsbestandighed.
Anbefalet til: Samling og inspektion af komponenter, olie-, væske- og filterskift, maling eller rengøring af værktøjer eller robotter, håndtering af indgående varer, overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning af ovne, der dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX proces, rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere, BTX proces, åbning og dræning af pumper ventiler eller ledninger.
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4122A), EN 407 (X1XXXX)
Emballering: 6 par pr. pose.