AlphaTec® Solvex® 37-155 industrielle nitrilhandsker
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37-155/10 37-155/11 37-155/7 37-155/8 37-155/9
ANSE37-155/10EA 453 DKK
ANSE37-155/10 ANSE37-155/11 ANSE37-155/7 ANSE37-155/8 ANSE37-155/9
AlphaTec® Solvex® 37-155 industrielle nitrilhandsker
Handsker
Disse handsker er lavet af en højtydende nitrilforbindelse, som giver en enestående kombination af styrke og kemikalieresistens.
  • Reducerede risici: AlphaTec® Solvex® 37-155 kemikaliehandsker er frigjort, hvilket giver en mindre risiko for fnugkontamination
  • Forhøjet komfort: Disse AlphaTec®-handsker' 15 mil/0,38 mm nitrilhåndflade giver dem fingernem komfort
  • Specialiseret beskyttelse: Deres højtydende nitrilforbindelsessammensætning sikrer også EN 374 Type A kemisk resistens
  • Forbedret holdbarhed: Den samme nitrilforbindelse øger deres holdbarhed med EN og