ActivArmr® 96-002 Læderhandsker i gedeskind
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
96-002/10 96-002/11 96-002/12 96-002/7 96-002/8 96-002/9
ANSE96-002/10EA 3480 DKK
ANSE96-002/10 ANSE96-002/11 ANSE96-002/12 ANSE96-002/7 ANSE96-002/8 ANSE96-002/9
ActivArmr® 96-002 Læderhandsker i gedeskind
Handsker
Gedeskinds læderbeskyttere, for forbedret lavspændingshandskelevetid og forbedret håndsikkerhed. Disse læderbeskyttere er designet til at blive båret over klasse 0 og 00 elektriske sikkerhedshandsker og kan forlænge levetiden betydeligt.
  • Forlæng levetiden af ​​gummiisolerede handsker, mens de giver fremragende håndbeskyttelse
  • Giver beskyttelse mod snit, punktering og slid
  • Fremstillet efter ASTM D120 og EN 60903 standarder
  • Velegnet til at bære med klasse 0 og 00 klasse handsker
ActivArmr® 96-002-beskyttere er lavet af førsteklasses gedeskind, der øger håndsikkerheden, når der udføres elektrisk arbejde med (eller tæt på) strømførende komponenter, samtidig med at de tilbyder moderat slid-, punkterings- og skæremodstand. Læderformuleringen tilbyder også fremragende fingerfærdighed, til virkelig letanvendelige elektriske PPE.
Certificeringer: ASTM F496, ASTM F969, Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, ISO 9001.
Emballering: Handsker er individuelt pakket parvis.