Svovlsyre
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 1770 DKK
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Svovlsyre
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.84
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9