Antistatiske skalhandsker, A197
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A197GRRL A197GRRM A197GRRS A197GRRXL A197GRRXS
PRTWA197GRRLEA 116 DKK
PRTWA197GRRL PRTWA197GRRM PRTWA197GRRS PRTWA197GRRXL PRTWA197GRRXS
Antistatiske skalhandsker, A197
Handsker
Konstrueret af en avanceret polyester- og kulfiberblanding. Denne handske beskytter udstyr som printplader mod hudens naturlige olier, samtidig med at den beskytter følsomt udstyr mod skadelig statisk elektricitet.
  • Velegnet til brug i ESD-miljøer
  • Denne handske kan bruges med de fleste mobile enheder med berøringsskærm
  • Sømløs 13 gauge liner
Lav fnugkonstruktion for minimal forurening. Detailmærke hjælper med præsentation til detailsalg.
Farve: Grå
Certificeringer: EN ISO 21420: 2020 Behændighed 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 113XX, EN 16350:2014 Pass Level R <1,0 x 108 Ω -. IEC 61340-5-1:2016. CE certificeret.