Ringbrynjehandsker 45 cm
Leverandør: Portwest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AC10SIRL AC10SIRM AC10SIRS AC10SIRXL
PRTWAC10SIRLEA 1840 DKK
PRTWAC10SIRL PRTWAC10SIRM PRTWAC10SIRS PRTWAC10SIRXL
Ringbrynjehandsker 45 cm
Handsker
Ringbrynjehandsker tilbyder enestående beskyttelse af hånden og underarmen. Det ambidextrouse design inkluderer stropfastgørelse for ekstra sikkerhed.
  • Fremstillet af ringbrynje i rustfrit stål for maksimal beskyttelse
  • Ideel til kødforarbejdning
  • Ambidextrous design velegnet til venstre- eller højrehåndede brugere
  • Velegnet til fødevareforarbejdningsanlæg og modstandsdygtig over for fedt, animalsk fedt og olier
  • Kan bruges i fødevareindustrien (metalpåviselig)
  • Betal i singler
Perfekt til kødforarbejdningsmiljøer, hvor beskyttelse mod skarpe knive er afgørende. Betal enkeltvis.
Farve: Sølv
Certificeringer: EN 1082 (1) CE fødevaresikker. CE certificeret.