Grafit, powder, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
24488.290EA 516 DKK
24488.290 24488.360 24488.460
Grafit, powder, GPR RECTAPUR®
Grafit
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827 °C
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Loss on drying (120°C) ≤ 2.5 %
Particle size (< 75 μm) ≥ 95 %
Substances soluble in ethanol ≤ 0.2 %