di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, krystaller ACS
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 2830 DKK
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, krystaller ACS
di-Kaliumoxalat monohydrat
Form: Crystal
Formel: (COOK)₂·H₂O
Smeltepunkt: 356 °C
Massefylde: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150033
CAS-nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.