β-Alanine
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
AL120-12KG AL120-2.5KG AL120-50KGBL
SPCMAL120-12KGEA 32720 DKK
SPCMAL120-12KG SPCMAL120-2.5KG SPCMAL120-50KGBL
β-Alanine
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 201
Smeltepunkt: 94
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-nummer: 107-95-9
Merck Index: 13,00204