4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51313-250MG PC51313-1G PC51313-5G
APOSPC51313-250MGEA 1560 DKK
APOSPC51313-250MG APOSPC51313-1G APOSPC51313-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₈H₆BrF₃O
MDL Number: MFCD18394990
CAS-nummer: 181806-49-5
UN nummer: 3265