4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56691-250MG PC56691-1G
APOSPC56691-250MGEA 1970 DKK
APOSPC56691-250MG APOSPC56691-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₂BrF₆N
Molekylvægt: 318.01329 g/mol
MDL Number: MFCD28727944
CAS-nummer: 1805971-70-3
UN nummer: 3276