3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-iodobenzene
PC50181-250MG PC50181-1G
APOSPC50181-250MGEA 2130 DKK
APOSPC50181-250MG APOSPC50181-1G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂I
MDL Number: MFCD18391110
CAS-nummer: 1261569-90-7
UN nummer: 3265