2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57797-250MG PC57797-1G PC57797-5G
APOSPC57797-250MGEA 1370 DKK
APOSPC57797-250MG APOSPC57797-1G APOSPC57797-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, Technical Grade
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅Br₂F₃O₂
CAS-nummer: 2167152-82-9
UN nummer: 3265