5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57771-250MG PC57771-1G
APOSPC57771-250MGEA 1640 DKK
APOSPC57771-250MG APOSPC57771-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391076
CAS-nummer: 1261760-28-4
UN nummer: 3265