5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 1970 DKK
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
Molekylvægt: 232.02486 g/mol
MDL Number: MFCD18391066
CAS-nummer: 1128269-99-7
UN nummer: 3439