2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC99151-250MG PC99151-1G
APOSPC99151-250MGEA 1530 DKK
APOSPC99151-250MG APOSPC99151-1G
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
Formel: C₉H₅Br₂F₃O₂
Molekylvægt: 361.938 g/mol
CAS-nummer: 2169339-89-1
UN nummer: 3261