5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 1860 DKK
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₄Br₂F₄O
MDL Number: MFCD32899475
CAS-nummer: 2168316-92-3
UN nummer: 3261