4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501916-250MG PC501916-1G PC501916-5G
APOSPC501916-250MGEA 1560 DKK
APOSPC501916-250MG APOSPC501916-1G APOSPC501916-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
MDL Number: MFCD22381221
CAS-nummer: 1571115-92-8
UN nummer: 3261